missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Corning™ 384-Well Solid Black or White Polystyrene Microplates
GREENER_CHOICE

Produktkod. 15328271 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Black
White
Well Shape:
Flat Bottom (F-well)
Round Bottom (U-well)
Surface Treatment:
High Binding
Non-binding
Non-treated
Förpackningsstorlek
Pack of 50
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15328271

missing translation for 'mfr': Corning™ 4510

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Manufactured from medical grade polystyrene for strength. Corning™ 384-Well Solid Black or White Polystyrene Microplates are used for florescent and luminescent assays. Lot tested for opacity and low fluorescent/luminescent background.

 

  • Minimal well to well crosstalk
  • White microplates enhance luminecent signals and have low background luminescence
  • Black mircoplates have low background fluorescence and minimize light scattering
  • Available untreated for solution-based assays, with high binding for immunoassay applications, or tissue culture treated for cell growth
  • Medical-grade polystyrene
  • Well volume: 112μL
  • Working volume: 20μL to 80μL
  • Surface area/well: 0.06cm2
  • Treated surface options are not coated, require no special handling and are stable at room temperature
  • Sterile microplates are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Plate dimensions meet proposed industry standards

 


TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Format Standard
Lid Without Lid
Array 16 x 24
Binding Type High Binding
Color Black
Material Polystyrene
No. of Wells 384
Volume (Metric) Working 5 to 40 μL
Sterility Non-sterile
Surface Treatment High Binding
Well Shape Round Bottom (U-well)
For Use With (Application) Capable of binding medium (>10kD) and large biomolecules that possess ionic groups and/or hydrophobic regions.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.