missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Clear Polypropylene 384-Well Deep-Well Plates
GREENER_CHOICE

Product Code. 10412952 Shop All Corning Products
Click to view available options
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Unit Size:
Pack of 50
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10412952

Brand: Corning™ 3347

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Ideal for high-throughput applications requiring added volume

Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.

Order Info

Packaged in bags of ten

Certifications

Certified DNase- and RNase-free

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Format Standard
Lid Without Lid
Array 16 x 24
Packaging Bags of 5
Color Clear
Product Type 384 Deep-Well Microplate
Material Polypropylene
Volume (Metric) Well 240 μL
No. of Wells 384
Sterility Non-sterile
Surface Treatment Non-treated
Well Shape Conical Bottom (V-well)
For Use With (Application) For high throughput applications requiring added volume
No. per Case 50/Cs.
No. per Pack 5/Pk.
Quantity 50/Cs.
Show More Show Less
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.