missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CP-809101 hydrochloride, MedChemExpress

Product Code. 16462707
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16462707

Brand: Medchem Express HY15543A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress CP-809101 hydrochloride is a potent and selective 5-HT2C receptor agonist with pEC50 of 9.96/7.19/6.81 for human 5-HT2C/5-HT2B/5-HT2A receptors respectively.

CP-809101 hydrochloride is a potent and selective 5-HT2C receptor agonist with pEC50 of 9.96/7.19/6.81 for human 5-HT2C/5-HT2B/5-HT2A receptors respectively.

Specifikationer

Chemical Name or Material CP-809101 hydrochloride
Physical Form Solid
CAS 1215721-40-6
Color Light Yellow
Quantity 50 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C15H18Cl2N4O
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Solubility Information H2O : 20 mg/mL (58.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.ClC1=CC(COC2=NC(N3CCNCC3)=CN=C2)=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 341.24
Formula Weight 341.24
Percent Purity 99.83%
Grade Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.