missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse

Product Code. 18740734 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
2 Vials
Unit Size:
Pack of 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18740734 2 Vials Pack of 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18740734 Supplier R&D Systems™ Supplier No. NBP226235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.95 €
    409.50 € / Pack of 2
    Save 75.45 €
    15% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

A Novus product, part of R&D Systems. Applications: Ligand Activation

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Line Novus
Quantity 2 Vials
For Use With (Application) Ligand Activation
Type CpG Oligodeoxynucleotides
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.