missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CS Citrate Synthase Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Brand:  Novus Biologicals NBP2-13877-25ul

 View more versions of this product

Product Code. 18462142

  • 415.00 € / 25µL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Beschreibung

Beschreibung

CS Citrate Synthase Polyclonal specifically detects CS Citrate Synthase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

CS Citrate Synthase
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
citrate synthase, citrate synthase, mitochondrial, EC 2.3.3, EC 2.3.3.1
Rabbit
Affinity Purified
RUO
1431
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
CS
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: LDWSHNFTNMLGYTDHQFTELTRLYLTIHSDHEGGNVSAHTSHLVGSALSDPYLSFAAAMNGLAGPLHGLANQEVLVWLTQLQKEVGKDVS
25ul
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

For Research Use Only