missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CVT-12012, MedChemExpress

Product Code. 16475276
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
16475276 100 mg 100mg
16467097 5 mg 5mg
16453056 25 mg 25mg
16450697 50 mg 50mg
16414378 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16475276 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY11034
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress CVT-12012 is a potent and orally bioavailable stearoyl-coA desaturase (SCD) inhibitor, with IC50s of 38 nM, 6.1 nM for rat microsomal and human HEPG2, respectively.

CVT-12012 is a potent and orally bioavailable stearoyl-coA desaturase (SCD) inhibitor, with IC50s of 38 nM, 6.1 nM for rat microsomal and human HEPG2, respectively.

Spécification

Chemical Name or Material CVT-12012
Physical Form Powder
CAS 1018675-35-8
Color Yellow
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H21F3N4O3
For Use With (Application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Solubility Information DMSO : 125 mg/mL (287.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCN1C(C(C)=NC2=C1C=C(NCC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C=C2)=O)CO
Molecular Weight (g/mol) 434.41
Formula Weight 434.41
Percent Purity 99.16%
Grade Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.