missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCL8/IL-8 Antibody, Novus Biologicals™

Goat Polyclonal Antibody

287.00 € - 840.00 €

Specifications

Antigen CXCL8/IL-8
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Form Purified
View More Specs

Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18677046
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-11326
0.1 mg
840.00 €
0.10mg
View alternative products
Save Up to 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
18649368
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-11326-0.025mg
0.025 mg
287.00 €
25µg
View alternative products
Save Up to 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Description

Description

CXCL8/IL-8 Polyclonal antibody specifically detects CXCL8/IL-8 in Bovine samples. It is validated for ELISA
Specifications

Specifications

CXCL8/IL-8
Polyclonal
Purified
RUO
Bovine
3-10C, AMCF-I, C-X-C motif chemokine 8, CXCL8SCYB8, Emoctakin, GCP-1TSG-1, interleukin 8, K60, LECT, MDNCFb-ENAP, member 8, MONAPGCP1, NAP-1NAP1, Neutrophil-activating protein 1, Protein 3-10C, T cell chemotactic factor, T-cell chemotactic factor
Recombinant bovine IL-8
Primary
Store at 4°C. Do not freeze.
ELISA
Unconjugated
Goat
Angiogenesis, Biologically Active Proteins, Cancer, Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
PBS
3576
IgG
Affinity purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt