missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Cystatin F Antibody Pair [HRP]

Product Code. 18225197 Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
15 Plates
5 Plates
missing translation for 'unitSize'
Pack of 15
Pack of 5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18225197

missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBP27946015PLATES

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Cystatin F.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay Range 234.4 pg/mL
Assay Sensitivity 234.4-15000 pg/mL
Assay Sandwich ELISA
Conjugate HRP
Product Type Antibody Pairs
Specificity This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Cystatin F.
Target Species Human
For Use With (Application) Sandwich ELISA
Gene Alias CMAP, cystatin F (leukocystatin), Cystatin-7, cystatin-F, Cystatin-like metastasis-associated protein, leukocystatin
Gene ID (Entrez) 8530
Gene Symbol CST7
Host Species Mouse
Kit Contents
  • Standard: Each vial contains 180 ng of recombinant Human Cystatin F.
  • Capture Antibody: 1 mg/mL of mouse anti-Human Cystatin F monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL of mouse anti-Human Cystatin F monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4C).
  • Quantity 15 Plates
    Regulatory Status RUO
    Storage Requirements Storage is content dependent.
    Target Cystatin F
    Technique 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 0.8 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20 to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 15000 pg/mL is recommended.
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt