missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytochrome P450 4A Antibody (M25-P2A10), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-50212AF750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cytochrome P450 4A Monoclonal specifically detects Cytochrome P450 4A in Human, Mouse, Rat, Drosophila, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Spécification
| Cytochrome P450 4A | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide | |
| CYP4A11 | |
| Peptide Sequence - KNGIHLRLR (amino acids 499 - 507) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Drosophila, Xenopus species | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| M25-P2A10 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| 20-HETE synthase, CP4Y, CYP4A2, cytochrome P450 4A11, cytochrome P450, family 4, subfamily A, polypeptide 11, cytochrome P450, subfamily IVA, polypeptide 11, cytochrome P-450HK-omega, cytochrome P450HL-omega, fatty acid omega-hydroxylase, lauric acid omega-hydroxylase, P450HL-omega | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| Lipid and Metabolism | |
| 1579.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu