missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DAP Kinase 1 Antibody (SR1225), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-21649-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DAP Kinase 1 Monoclonal antibody specifically detects DAP Kinase 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Spezifikation
| DAP Kinase 1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| SR1225 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| DAPKDAP kinase 1, death-associated protein kinase 1, DKFZp781I035, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1 | |
| A synthesized peptide derived from human DAP Kinase 1 (Uniprot #: P53355) | |
| 100 μg | |
| Apoptosis, Cancer, Phospho Specific | |
| 1612 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur