missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diclomezine 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Diclomezine |
| CAS | 62865-36-5 |
| Analyte or Component Names | Diclomezine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C11 H8 Cl2 N2 O |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 6-(3,5-Dichloro-4-methylphenyl)-3(2H)-pyridazinone, Diclomezine, Monguard |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H8Cl2N2O/c1-6-8(12)4-7(5-9(6)13)10-2-3-11(16)15-14-10/h2-5H,1H3,(H,15,16) |
| Solution Type | Single Solution |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?