missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dinotefuran-desmethyl, Dr. Ehrenstorfer

Product Code. 30312264
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30312264 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30312264 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREC12820050

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material Dinotefuran-desmethyl
CAS 168688-99-1
Analyte or Component Names Dinotefuran-desmethyl
Shipping Condition +20°C
Molecular Formula C6 H12 N4 O3
Certifications/Compliance ISO/IEC 17025
Synonym Guanidine, N-nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]-, N-Nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]guanidine
InChI Formula InChI=1S/C6H12N4O3/c7-6(9-10(11)12)8-3-5-1-2-13-4-5/h5H,1-4H2,(H3,7,8,9)
SMILES [O-][N+](=O)NC(=N)NCC1CCOC1
IUPAC Name 1-nitro-3-(oxolan-3-ylmethyl)guanidine
Molecular Weight (g/mol) 188.18
Quantity 10 mg
Formula Weight 188.0909 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.