missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Divarinic Acid, TRC

Product Code. 30009139
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
30009139 5 mg 5mg
30004100 25 mg 25mg
30006564 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009139 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4944635MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4707-50-0
Molecular Formula C10H12O4
Molecular Weight (g/mol) 196.2
Synonym 6-Propyl-b-resorcylic Acid, (7CI,8CI), 2,4-Dihydroxy-6-propylbenzoic Acid, Divaric Acid
SMILES OC(C(C(O)=CC(O)=C1)=C1CCC)=O

Specifikationer

Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H12O4/c1-2-3-6-4-7(11)5-8(12)9(6)10(13)14/h4-5,11-12H,2-3H2,1H3,(H,13,14)
Formula Weight 196.0736
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Divarinic Acid
Grade HPLC
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.