missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DLL4 Rabbit anti-Mouse, Clone: 6, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
367.00 € - 552.00 €
Specifications
| Antigen | DLL4 |
|---|---|
| Clone | 6 |
| Dilution | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18254896
|
Novus Biologicals
NBP2-90663-50UL |
50 μg |
367.00 €
50µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
18277027
|
Novus Biologicals
NBP2-90663-100UL |
100 μg |
552.00 €
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descripción
DLL4 Monoclonal specifically detects DLL4 in Mouse samples. It is validated for ELISA.Especificaciones
| DLL4 | |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 54567 | |
| IgG | |
| Protein A purified |
| 6 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse | |
| delta 4, Delta 4 precursor, delta ligand 4, delta4, delta-like 4 (Drosophila), delta-like 4 homolog, delta-like 4 homolog (Drosophila), delta-like 4 protein, delta-like protein 4, Drosophila Delta homolog 4, hdelta2, MGC126344, notch ligand delta-2, notch ligand DLL4 | |
| Recombinant Mouse DLL4 protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto