missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Donkey F(ab')2 anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, R&D Systems™

Product Code. 18611638 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.5 mg
1 mg
Unit Size:
0.5mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18611638 1 mg 1mg
18646247 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18611638 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP260648
 Restricted Item
Estimated Shipment: 01-12-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Donkey Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunomicroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG (H+L)
Applications Flow Cytometry, Immunomicroscopy
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Flow Cytometry 1:20-1:2000, Immunomicroscopy 1:20-1:2000
Formulation 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Host Species Donkey
Immunogen This Donkey F(ab')2 anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified mouse IgG (H&L).
Purification Method Affinity purified
Quantity 1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Adaptive Immunity, Immunology
Primary or Secondary Secondary
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.