missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Doxycycline (hyclate), MedChemExpress

Product Code. 16461438
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
16461438 5 g 5g
16432539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16461438 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0565B
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Doxycycline hyclate, an antibiotic, is an orally active and broad-spectrum metalloproteinase (MMP) inhibitor. Doxycycline hyclate shows antibacterial activity and anti-cancer cell proliferation activity.

Doxycycline hyclate, an antibiotic, is an orally active and broad-spectrum metalloproteinase (MMP) inhibitor. Doxycycline hyclate shows antibacterial activity and anti-cancer cell proliferation activity.

Spécification

Chemical Name or Material Doxycycline (hyclate)
CAS 24390-14-5
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H24N2O8.1/2C2H6O.ClH.1/2H2O
Quantity 5 g
Synonym Doxycycline hydrochloride hemiethanolate hemihydrate WC2031
Solubility Information DMSO : 240 mg/mL (467.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 125 mg/mL (243.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])[C@@H](O)[C@]3([H])[C@@H](C)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4)N.Cl.[0.5H2O].[0.5C2H6O]
Molecular Weight (g/mol) 512.94
Formula Weight 512.94
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.