missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DP1 Antibody (SR1878), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-22278-50ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
DP1 Monoclonal antibody specifically detects DP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
Especificaciones
| DP1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry | |
| SR1878 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50 | |
| DP1E2F dimerization partner 1, DRTF1Dp-1, DRTF1-polypeptide 1, E2F-related transcription factor, transcription factor Dp-1 | |
| A synthesized peptide derived from human DP1 (Uniprot #: Q14186) | |
| 50 μg | |
| Cell Cycle and Replication, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| 7027 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido