missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DYDC2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-00214-100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
DYDC2 Polyclonal antibody specifically detects DYDC2 in Human samples. It is validated for ELISA
Spécification
| DYDC2 | |
| Polyclonal | |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| bA36D19.6, DPY30 domain containing 2, DPY30 domain-containing protein 2, MGC16186 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human DYDC2 (Uniprot#: Q96IM9; Thr102-Pro176) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 84332 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu