missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
E6AP/UBE3A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-98953-50ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
E6AP/UBE3A Polyclonal antibody specifically detects E6AP/UBE3A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| E6AP/UBE3A | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 | |
| ANCREPVE6AP, AS, CTCL tumor antigen se37-2, E6AP, E6-AP, E6AP ubiquitin-protein ligase, EC 6.3.2.-, FLJ26981, HPVE6A, human papilloma virus E6-associated protein, Human papillomavirus E6-associated protein, Oncogenic protein-associated protein E6-AP, Renal carcinoma antigen NY-REN-54, ubiquitin protein ligase E3A, ubiquitin-protein ligase E3A | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human E6AP/UBE3A. | |
| 50 μg | |
| Apoptosis, Transcription Factors and Regulators | |
| 7337 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| 0.2 μm filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering