missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ebrotidine, MedChemExpress

Product Code. 16486608
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
16486608 10 mg 10mg
16469177 5 mg 5mg
16402707 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16486608 Supplier Medchem Express Supplier No. HY15538

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Ebrotidine(FI 3542) is a competitive H2-receptor antagonist (Ki= 127.5 nM) with a potent antisecretory activity and evidenced gastroprotection.

Ebrotidine(FI 3542) is a competitive H2-receptor antagonist (Ki= 127.5 nM) with a potent antisecretory activity and evidenced gastroprotection.

Spezifikation

Chemical Name or Material Ebrotidine
CAS 100981-43-9
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C14H17BrN6O2S3
Quantity 10 mg
Synonym FI3542
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (209.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(Br)C=C1)(/N=C/NCCSCC2=CSC(NC(N)=N)=N2)=O
Molecular Weight (g/mol) 477.42
Formula Weight 477.42
Percent Purity 99.43%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.