missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
The EL4 Whole Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Application) | Western Blot |
| Tissue | EL4 |
| Quantity | 0.1 mg |
| Storage Buffer | Supplied in SDS sample buffer containing 5% Beta-mercaptoethanol. |
| Test Specificity | EL4 (T lymphocyte; Lymphoma) |
| Host Species | Human |
| Concentration | 2 mg/mL |
| Content And Storage | Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?