missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eutech™ KCl Calibration Solution

Product Code. 15223657
Change view
Click to view available options
Quantity:
60 mL
480 mL
Conductivity:
100 μS/cm
12.88 mS/cm
1413 μS/cm
2764 μS/cm
500 μS/cm
84 μS/cm
Unit Size:
100mL
480mL
500mL
60mL
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conductivity Conditionnement
15223657 60 mL 84 μS/cm 60mL
11543935 480 mL 100 μS/cm 100mL
12703626 480 mL 100 μS/cm 500mL
12753626 480 mL 500 μS/cm 500mL
10775193 480 mL 1413 μS/cm 500mL
17266033 60 mL 1413 μS/cm 60mL
15386487 480 mL 2764 μS/cm 480mL
15488972 480 mL 12.88 mS/cm 480mL
10018182 480 mL 12.88 mS/cm 500mL
17276033 60 mL 12.88 mS/cm 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15223657 Fournisseur Thermo Scientific Eutech Code fournisseur 01X609201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.85 €
    9.00 € / 60mL
    Save 1.85 €
    17% Off
 Restricted Item
In Stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

For conductivity calibration and standards, choose from our available Eutech™'s Conductivity Standards, Calibrations, and Solutions

Eutech™ KCl Calibration Solutions are used for calibrating conductivity probes for accurate measurement. Get quick and accurate conductivity measurements using Eutech™ conductivity meters and probes in the field, laboratories, and schools.

Features:

  • Packed in 60mL or 480 ml durable plastic bottles 
  • Economical and convenient to use
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description 84 μS/cm KCl Calibration Solution
Conductivity 84 μS/cm
For Use With (Equipment) Conductivity Meters and Electrodes
Solution Type Calibration Solution
Type Calibration Solution
Quantity 60 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.