missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FAM161B Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-88421
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
FAM161B Polyclonal specifically detects FAM161B in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| FAM161B | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:1000 | |
| c14_5547, C14orf44, chromosome 14 open reading frame 44, family with sequence similarity 161, member B, FLJ31697, hypothetical protein LOC145483 | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 145483 | |
| Human | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| FAM161B | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:GSRQIFPPESFADTEAGEELSGDGLVLPRASKLDEFLSPEEEIDSTSDSTGSIYQNLQELKQKGRWCLLESLFQSDPESDENLSEDEEDLESFFQDKDRGMVQVQCPQALRCGSTRRCSSLNNLPSNIPRPQTQPPS | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur