missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ FAM96A Overexpression Lysate

Product Code. 18282881 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Unit Size:
0.1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18282881 0.1 mg 0.1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Code produit 18282881 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBL110583
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A Novus product, part of R&D Systems.

The FAM96A Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Cell Line The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC23357 and based on accession number NM_32231. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Quantity 0.1 mg
Storage Buffer RIPA buffer
Purity Protein
Test Specificity Homo sapiens family with sequence similarity 96, member A (FAM96A), transcript variant 1, mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Line Novus
Protein State Native
For Use With (Application) Western Blot

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.