missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Florylpicoxamid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Product Code. 30322706
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30322706 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30322706 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA13666500AL100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Florylpicoxamid
CAS 1961312-55-9
Analyte or Component Names Florylpicoxamid
Shipping Condition +20°C
Molecular Formula C27 H26 F2 N2 O6
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym L-Alanine, N-[[3-(acetyloxy)-4-methoxy-2-pyridinyl]carbonyl]-, (1S)-2,2-bis(4-fluorophenyl)-1-methylethyl ester, Florylpicoxamid, Florylpicoxamide
InChI Formula InChI=1S/C27H26F2N2O6/c1-15(31-26(33)24-25(37-17(3)32)22(35-4)13-14-30-24)27(34)36-16(2)23(18-5-9-20(28)10-6-18)19-7-11-21(29)12-8-19/h5-16,23H,1-4H3,(H,31,33)/t15-,16-/m0/s1
SMILES COc1ccnc(C(=O)N[C@@H](C)C(=O)O[C@@H](C)C(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3)c1OC(=O)C
IUPAC Name [(1S)-2,2-bis(4-fluorophenyl)-1-methyl-ethyl] (2S)-2-[(3-acetoxy-4-methoxy-pyridine-2-carbonyl)amino]propanoate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 512.5
Quantity 1 mL
Formula Weight 512.1759 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.