missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Flumioxazin (free amine) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Flumioxazin (free amine) |
| CAS | 103361-42-8 |
| Analyte or Component Names | Flumioxazin (free amine) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C11 H9 F N2 O2 |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 6-amino-7-fluoro-4-(2-propyn-1-yl)-, 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 6-amino-7-fluoro-4-(2-propynyl)- (9CI), 6-Amino-7-fluoro-4-(2-propyn-1-yl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H9FN2O2/c1-2-3-14-9-5-8(13)7(12)4-10(9)16-6-11(14)15/h1,4-5H,3,6,13H2 |
| SMILES | Nc1cc2N(CC#C)C(=O)COc2cc1F |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?