missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated with Tyvek™ Side Extension

Shop All Keystone Cleanroom Products Products


missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Fastening Type:
Headband
Ties
Color:
Blue
Green
missing translation for 'unitSize'
Pack of 500
Beschreibung
- Sterile cleanroom face masks
- Certificates of Irradiation and Conformance with each shipment
- Tyvek™ side extensions allow mask expansion to increase coverage and prevent unwanted facial skin exposure
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Cleanroom Face Mask |
| Color | Blue |
| Fastening Type | Headband |
| Material | SMS |
| Size | X-Large |
| Sterility | Sterile |
| Dimensions (L x W) | 12.25 x 4 in. |
| Style | Pleated |
| Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
| Disposable | Single-use |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur