missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FUBP1 Antibody (S06-4F3), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-19639-100ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
FUBP1 Monoclonal antibody specifically detects FUBP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| FUBP1 | |
| Monoclonal | |
| 0.3 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| far upstream element (FUSE) binding protein 1, far upstream element binding protein, far upstream element-binding protein 1, FBPDNA helicase V, FUBP, FUSE-binding protein 1, hDH V | |
| A synthetic peptide of human FUBP1 (Uniprot # Q96AE4) | |
| 100 μg | |
| DNA replication Transcription Translation and Splicing | |
| 8880 | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| S06-4F3 | |
| Unconjugated | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido