missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GAPDH (Human Specific) Rabbit anti-Human, CoraLite 647, Clone: 2G21, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
145.00 € - 450.00 €
Especificaciones
| Antigen | GAPDH (Human Specific) |
|---|---|
| Clone | 2G21 |
| Applications | Western Blot |
| Conjugate | CoraLite 647 |
| Form | Liquid |
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17731479
|
Proteintech
CL647-80570-20UL |
20 μL |
145.00 €
20µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
17619996
|
Proteintech
CL647-80570-100UL |
100 μL |
450.00 €
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descripción
GAPDH (Human Specific) antibody apecifically detetects GAPDH (Human Specific) antigen in Human Samples. It is validated for Western Blot.Especificaciones
| GAPDH (Human Specific) | |
| Western Blot | |
| Liquid | |
| Human | |
| BC004109 | |
| GAPDH | |
| IgG | |
| Protein A purification |
| 2G21 | |
| CoraLite 647 | |
| Rabbit | |
| PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
| 2597 | |
| GAPDH (Human Specific) fusion protein Ag0766 | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto