missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycopyrrolate, MedChemExpress

Product Code. p-200097988
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16447358

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY17465

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Glycopyrrolate (Glycopyrronium bromide) is a muscarinic competitive antagonist used as an antispasmodic.

Glycopyrrolate (Glycopyrronium bromide) is a muscarinic competitive antagonist used as an antispasmodic.

Especificaciones

Chemical Name or Material Glycopyrrolate
Physical Form Solid
CAS 596-51-0
Color White
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H28BrNO3
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Glycopyrronium bromideGlycopyrrolate bromide
Solubility Information H2O : 100 mg/mL (251.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (251.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1(C)CC(OC(C(O)(C2CCCC2)C3=CC=CC=C3)=O)CC1.[Br-]
Molecular Weight (g/mol) 398.33
Formula Weight 398.33
Percent Purity 99.8%
Grade Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado