missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
IgM Fc Polyclonal antibody specifically detects IgM Fc in Chicken samples. It is validated for ELISA, Immunoprecipitation, Immunoelectrophoresis
Specifications
Specifications
| Antigen | IgM Fc |
| Applications | ELISA, Immunoprecipitation, Immunoelectrophoresis |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | LYOPH |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | ELISA, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunoelectrophoresis |
| Formulation | Whole antiserum |
| Host Species | Goat |
| Immunogen | Purified IgM isolated from chicken serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure. |
| Purification Method | Whole Antiserum |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?