missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Mouse IgG1 Heavy Chain Secondary Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
IgG1 Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgG1 Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence.
Specifications
Specifications
| Antigen | IgG1 Heavy Chain |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1.0 mg/mL |
| Conjugate | Biotin |
| Dilution | Western Blot 1:10000- 1:200000, ELISA 1:10000 - 1:200000, Immunohistochemistry 1:250 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100- 1:500 |
| Host Species | Goat |
| Immunogen | Mouse IgG1 |
| Purification Method | Affinity Purified |
| Quantity | 1 mL |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?