missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GRASP55 Antibody (CL2610) [Alexa Fluor™ 700], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-36779AF700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GRASP55 Monoclonal antibody specifically detects GRASP55 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| GRASP55 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| Golgi phosphoprotein 6, golgi reassembly stacking protein 2, 55 kDa, golgi reassembly stacking protein 2, 55kDa, Golgi reassembly-stacking protein of 55 kDa, GOLPH6DKFZp434D156, GRASP55FLJ13139, GRS2Golgi reassembly-stacking protein 2, p59 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9H8Y8, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Golgi Apparatus Markers | |
| 26003 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL2610 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur