missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Haloacetic acid mixture for HJ 758-2015 various concentrations in Methyl tert-butyl ether, Dr. Ehrenstorfer

Product Code. 30311033
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30311033 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30311033 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREGA09000548MB
 Restricted Item
Estimated Shipment: 06-01-2027
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 79-08-3, 5589-96-8, 71133-14-7, 79-11-8, 75-99-0, 631-64-1
Quantity 1 mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix MTBE
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.