Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Column Format | HiTrap™ |
| For Use With | Purification of IgM |
| Quantity | 1 Ea. |
| Volume (Metric) | 5 mL |
| Technique | Antibody Affinity Chromatography |
| Product Type | IgM Purification Column |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?