missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HJC0350, MedChemExpress

Product Code. 16422837
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Unit Size:
100mg
10mg
200mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16422837

Brand: Medchem Express HY15702

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress HJC0350 is a potent and specific EPAC2 antagonist with an IC50 of 0.3 μM.

HJC0350 is a potent and specific EPAC2 antagonist with an IC50 of 0.3 μM.

Specifications

Chemical Name or Material HJC0350
CAS 885434-70-8
Color Pink
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C15H19NO2S
Quantity 50 mg
Solubility Information DMSO : 33.33 mg/mL (120.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1C(C)=CC(C)=C1)(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=O
Molecular Weight (g/mol) 277.38
Formula Weight 277.38
Percent Purity 99.52%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt