missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Valuair Half-Mask Air Purifying Respirator (APR)
Beskrivning
- Material (Facepiece): Thermoplastic Elastomer
- Harness Type: Four-Point Harness
- Filter Type: Twin Filter System with Click-Fit Connection
- Cartridge Type: P3 Dust Filter, A1 Gas Filter, A1P3 Combined Filter, A2 Gas Filter, A2P3 Combined Filter, ABE1 Gas Filter, ABE1P3 Combined Filter, ABEK1 Gas Filter, ABEK1P3 Combined Filter, K1 Gas Filter, K1P3 Combined Filter
- Use with: Construction, Mechanical Engineering, Machining, Painting, Livestock and Horticulture
- Standards/Compliance: EN 140, PPE Cat III, ISO 9001/2000
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | ISO 9001/2000 |
| Certifications/Compliance (Europe) | PPE Cat. III |
| Certifications (EN) | EN 140 |
| Color | Navy Blue |
| Design Type | Low Profile |
| Disposable | Reusable |
| Filter Type | Twin Filter System with Click-Fit Connection |
| Material | Thermoplastic Elastomer |
| Product Type | Half-Mask Air Purifying Respirator (APR) |
| Size | Large |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?