missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
Description
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Monoclonal specifically detects Fibroblast Activation Protein alpha/FAP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifications
Specifications
| Antigen | Fibroblast Activation Protein alpha/FAP |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 427819 |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Conjugate | Alexa Fluor 488 |
| Dilution | Flow Cytometry 0.25 uL/10^6 cells |
| Formulation | Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide |
| Gene Accession No. | Q12884 |
| Gene Alias | 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, DKFZp686G13158, DPPIV, EC 3.4.21.-, FAP, FAPA, Fibroblast activation protein alpha, fibroblast activation protein, alpha, Integral membrane serine protease, seprase, vibronectin |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?