missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human Heart Ventricle Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension)

Product Code. 18264612 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Unit Size:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18264612 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18264612 Supplier Novus Biologicals™ Supplier No. NB82059317

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The Human Heart Ventricle Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

For Use With (Application) Western Blot
Tissue Heart
Quantity 1 mg
Storage Buffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test Specificity Total Protein - hypertension: Heart Ventricle, right
Cellular Fraction Whole
Tissue Condition Hypertension
Cross Reactivity Human
Host Species Human
Concentration 5 mg/mL
Product Type Human Heart Ventricle Whole Tissue Lysate (Adult Hypertension)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Life Stage Adult
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.