Learn More
Human Perforin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB11298-100
479.40 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 18730177
  • 593.00 € / 100µg
Beskrivelse
Beskrivelse
Perforin Monoclonal antibody specifically detects Perforin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Perforin
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Cytolysin, FLH2, HPLH2, HPLH2lymphocyte pore forming protein, Lymphocyte pore-forming protein, MGC65093, P1, P1PFN1, perforin 1 (pore forming protein), perforin-1, PFP, PFPcytolysin, PRF1
Chinese Hamster Ovary cell line CHO-derived human Perforin, Pro22-Trp555, Accession # P14222
100 μg
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
IgG
Immunohistochemistry
2771C
Immunohistochemistry 5-25 ug/mL
P14222
Rabbit
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
5551
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.