Learn More
Human TROP-2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
Brand:  R&D Systems MAB650-500
 View more versions of this product
Product Code. 18795128
  • 2050.00 € / 500µg
Description
TROP-2 Monoclonal specifically detects TROP-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TROP-2
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Cell surface glycoprotein Trop-2, EGP1, EGP-1, epithelial glycoprotein-1, GA733-1, GA733-1GP50, gastrointestinal tumor-associated antigen GA7331, gp50, M1S1cell surface glycoprotein TROP2, Membrane component chromosome 1 surface marker 1, membrane component, chromosome 1, surface marker 1, Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1, pancreatic carcinoma marker protein GA7331,40kD glycoprotein, identified by monoclonal GA733, T16, TACSTD2, TROP2, TROP2GA7331, tumor-associated calcium signal transducer 2
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
4070
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2a
Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
77220
Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
P09758
TACSTD2
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TROP-2 His27-Thr274 Accession # P09758
500 μg
Primary
Detects human TROP-2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) VCAM-1 or rhICAM-1 is observed.
Human
Supernatant
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt