missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 2 E, Reagent for volumetric two-component Karl Fischer titration (ethanol based), Honeywell™ Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsSpecifications
Specifications
| Chemical Name or Material | HYDRANAL™-Titrant 2 E |
| Density | 0.83g/mL |
| Quantity | 1 L |
| Flash Point | 12°C (53.6°F) |
| UN Number | UN1170 |
Safety and Handling
Product Identifier
- HYDRANAL Titrant 2 E
- Danger
- Flammable liquid Category 2
- Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- H373-May cause damage to organs.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
- MIXTURE LIST-Contains : ethanol; ethyl alcohol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?