missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ILT5/CD85a/LILRB3 Antibody (1057017) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB18061JF525
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ILT5/CD85a/LILRB3 Monoclonal antibody specifically detects ILT5/CD85a/LILRB3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| ILT5/CD85a/LILRB3 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| CD85 antigen-like family member A, CD85a antigen, HL9Immunoglobulin-like transcript 5, ILT-5, ILT5CD85a, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 3, leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 3, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR3CD85A, LIR-3MGC138403, member 3, Monocyte inhibitory receptor HL9, PIRB | |
| Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human LILRB3/CD85a/ILT5, Gly24-Glu443, Accession # O75022 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 1057017 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 11025 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering