missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Irgarol 1051 100 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer

Product Code. 30318866
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30318866 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30318866 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA14374000CY100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material Irgarol 1051
CAS 28159-98-0
Analyte or Component Names Irgarol 1051
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C11 H19 N5 S
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C11H19N5S/c1-11(2,3)16-9-13-8(12-7-5-6-7)14-10(15-9)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H2,12,13,14,15,16)
SMILES CSc1nc(NC2CC2)nc(NC(C)(C)C)n1
IUPAC Name 4-N-tert-butyl-2-N-cyclopropyl-6-methylsulfanyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Solvent or Matrix Cyclohexane
Molecular Weight (g/mol) 253.37
Quantity 1 mL
Formula Weight 253.1361 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.