missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Isopopyl Acetate
- CAS #108-21-4
- 1 mL volume
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Especificaciones
Especificaciones
| Packaging | Ampule |
| CAS | 108-21-4 |
| Physical Form | Liquid |
| Molecular Formula | C5H10O2 |
| Technique | AA, ICP |
| InChI Key | JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Certified Reference Material |
| SMILES | CC(C)OC(=O)C |
| IUPAC Name | propan-2-yl acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 102.133 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Isopropyl acetate
- Danger
- Acute toxicity Category 3
- Flammable liquid Category 2
- Specific target organ toxicity after single exposure Category 1
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- H331-Toxic if inhaled.
- H370-Causes damage to organs.
- P101-If medical advice is needed, have product container or label at hand.
- P102-Keep out of reach of children.
- P103-Read label before use.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
- P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P405-Store locked up.
- P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?