missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LAPTM4B Antibody (CL5289) [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-61158MFV500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
LAPTM4B Monoclonal antibody specifically detects LAPTM4B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| LAPTM4B | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| LAPTM4beta, LC27, lysosomal associated protein transmembrane 4 beta, lysosomal protein transmembrane 4 beta, lysosomal-associated transmembrane protein 4B, Lysosome-associated transmembrane protein 4-beta | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q86VI4, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Stem Cell Markers | |
| 55353 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL5289 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu