missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ LSE™ Shaking Incubator Accessory, Plastic Clamps

Product Code. 16813440 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Holds:
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Unit Size:
Each
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Holds Unit Size
16813440 1000 mL Each
16803440 125 mL -
16279601 250 mL Each
16289601 500 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16813440 Supplier Corning™ Supplier No. 480152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.35 €
    58.11 € / Pack of 1
    Save 3.24 €
    5% Off
In Stock
Add to basket
Edge
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

For use with LSE Shaking Incubator

Constructed of polypropylene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Holds 1000 mL
Product Type Clamp
For Use With (Equipment) LSE Benchtop Shaking Incubator
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.