Learn More
Melan-A/MART-1 Antibody (CL12863) [DyLight 488], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP3-18576G
Code produit. 30302099
  • 770.00 € / 0.10mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Melan-A/MART-1 Monoclonal antibody specifically detects Melan-A/MART-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Melan-A/MART-1
Monoclonal
DyLight 488
Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q16655, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
2315
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL12863
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado