missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,6-Tribromophenol in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™

Product Code. 12930254 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
12930254 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12930254 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P855260

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Packaging Ampoule
CAS 118-79-6
Physical Form Liquid
Molecular Formula C6H3Br3O
Concentration 100 μg/mL
MDL Number MFCD00002150
InChI Key BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
IUPAC Name 2,4,6-tribromophenol
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 330.80
PubChem CID 1483
Quantity 1 mL
ChEBI CHEBI:47696
Chemical Name or Material 2,4,6-Tribromophenol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.