missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metabolite 2-Fluorophenol in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Spécification
Spécification
| Packaging | Ampoule(s) |
| CAS | 367-12-4 |
| Molecular Formula | C6H5FO |
| Concentration | 100 μg/mL |
| MDL Number | MFCD00002155 |
| InChI Key | HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC1=CC=CC=C1F |
| IUPAC Name | 2-fluorophenol |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane |
| Molecular Weight (g/mol) | 112.10 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu